Learn More
3,5-Lutidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Lutidine |
| CAS | 591-22-0 |
| Formula molecolare | C7H9N |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 3,5-Dimethylpyridine, NSC 60736 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cncc(C)c1 |
| IUPAC Name | 3,5-dimethylpyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 107.15 |
| Peso formulazione | 107.0735 |