Learn More
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10737695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10737695 1 g 1g
10403024 250 mg 250mg
10516344 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10737695 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC39114DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 10185-69-0
Formula molecolare C9H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Numero MDL MFCD08443707
InChI Key CTRGRIHPFAVSOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl aniline, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylamine, benzenamine,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 11423869
IUPAC Name 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC(N)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%