Learn More
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10540913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10540913 1 g Amber Glass Bottle 1g
10167602 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10540913 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC39103DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 10185-62-3
Formula molecolare C9H7ClN2O3S
Molecular Weight (g/mol) 258.68
Numero MDL MFCD06797486
InChI Key YPMVPGZXUILSPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl sulfone, 3-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 18525745
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
Peso formulazione 258.68
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche