Learn More
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde, 99%
Codice prodotto. 11415307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11415307 25 g 25g
11405307 5 g 5g
11425307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11415307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22671.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31704-80-0 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31704-80-0
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00209519
InChI Key PFLUFBMKOXFWSD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-5-methyl-2-furyl butyraldehyde, 3-5-methylfuran-2-yl butanal, 3-5-methyl-2-furyl butanal, 3-5-methyl-2-furanyl butanal, fema no. 3307, beta5-dimethyl-2-furanpropanal, 2-furanpropanal, beta5-dimethyl, 2-furanpropanal, beta,5-dimethyl, beta5-dimethyl-2-furanpropionaldehyde, 2-furanpropanal, .beta.,5-dimethyl
PubChem CID 3578033
IUPAC Name 3-(5-methylfuran-2-yl)butanal
SMILES CCC(C=O)C1=CC=C(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde
Densità 1.006
Punti di ebollizione 93°C to 94°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN1989
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 99%