Learn More
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 97%
Codice prodotto. 10697482 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10697482 25 g Bottiglia in vetro 25g
10245280 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10697482 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131750250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 303180-11-2 | C5H4N2O4·H2O | 174.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 303180-11-2
Formula molecolare C5H4N2O4·H2O
Molecular Weight (g/mol) 174.11
Numero MDL MFCD00149323
InChI Key GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-pyrazoledicarboxylic acid, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, 3,5-pyrazol dicarboxylic acid, 3,5-pyrazole dicarboxylic acid, zlchem 726, 3,5-dicarboxypyrazole, acmc-20a0hc, ksc223c6j, 3,5-pyrazole-dicarboxylic acid
PubChem CID 76559
SMILES O.OC(=O)C1=CC(=NN1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 292°C to 295°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 25, 162
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Peso formulazione 174.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder