Learn More
3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diyl-bismethanethiosulfonate, TRC
Codice prodotto. 30457135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457135 10 mg 10mg
30456284 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30457135 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT80650010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 212262-02-7
Formula molecolare C9 H20 O8 S2
Molecular Weight (g/mol) 320.38
IUPAC Name 2-[2-[2-(2-methylsulfonylethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanesulfonic acid
SMILES CS(=O)(=O)CCOCCOCCOCCS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diyl-bismethanethiosulfonate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H20O8S2/c1-18(10,11)8-6-16-4-2-15-3-5-17-7-9-19(12,13)14/h2-9H2,1H3,(H,12,13,14)
Peso formulazione 320.06