missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,6-Cyclopropylene-Delta4-tetrahydrophthalic Anhydride, TRC

Codice prodotto. 30362162
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30362162 50 mg 50mg
30363833 100 mg 100mg
30358182 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30362162 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98898850MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 944-41-2
Formula molecolare C11H10O3
Molecular Weight (g/mol) 190.2
Sinonimo rel-(3aR,4R,4aR,5aS,6S,6aS)-3a,4,4a,5,5a,6-Hexahydro-4,6-etheno-1H-cycloprop[f]isobenzofuran-1,3(3aH)-dione, Tricyclo[3.2.2.02,4]non-8-ene-6,7-dicarboxylic Anhydride Stereoisomer, (3aalpha,4beta,4aalpha,5aalpha,6beta,6aalpha)-4,4a,5,5a,6,6a-Hexahydro-4,6-etheno-1H-cycloprop[f]isobenzofuran-1,3(3aH)-dione
IUPAC Name (1S,2S,6R,7R,8R,10S)-4-oxatetracyclo[5.3.2.02,6.08,10]dodec-11-ene-3,5-dione
SMILES O=C1OC(=O)[C@H]2[C@H]3C=C[C@H]([C@@H]4C[C@H]34)[C@@H]12

Specifica

Materiale o nome chimico 3,6-Cyclopropylene-delta4-tetrahydrophthalic Anhydride
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H10O3/c12-10-8-4-1-2-5(7-3-6(4)7)9(8)11(13)14-10/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5+,6+,7-,8-,9+
Peso formulazione 190.063
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.