Learn More
3,6-Di-tert-butylfluorene, 98%
Codice prodotto. 11496886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496886 25 g 25g
11476886 1 g 1g
11486886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11496886 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23996.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 58775-07-8 | C21H26 | 278.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58775-07-8
Formula molecolare C21H26
Molecular Weight (g/mol) 278.44
Numero MDL MFCD02683109
InChI Key IWUHFBNEZZKUEY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11140437
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(CC3=C2C=C(C=C3)C(C)(C)C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,6-Di-tert-butylfluorene
Punto di fusione 79°C to 82°C
Quantità 25 g
Sinonimo 3,6-di-tert-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-9 h-fluorene, acmc-1 atta, 3,6-di-t-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-fluorene, 3,6-bis tert-butyl fluorene
IUPAC Name 3,6-di-tert-butyl-9 H-fluorene
Peso formulazione 278.44
Percent Purity 98%