Learn More
3,6-Dibromo-2-chloropyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11362879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11362879 1 g 1g
15443767 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362879 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27738.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 942206-18-0
Formula molecolare C5H2Br2ClN
Molecular Weight (g/mol) 271.336
Numero MDL MFCD09037464
InChI Key CVZSNXGMWIGPBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3,6-dibromopyridine, 3,6-dibromo-2-chloro-pyridine
PubChem CID 42553063
IUPAC Name 3,6-dibromo-2-chloropyridine
SMILES C1=CC(=NC(=C1Br)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3,6-Dibromo-2-chloropyridine
Punto di fusione 84°C to 86°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 271.34
Percent Purity 95%