Learn More
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11440441
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440441 5 g 5g
11430441 1 g 1g
11450441 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440441 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19998.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19064-64-3
Formula molecolare C5H4Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 163.001
Numero MDL MFCD00006465
InChI Key ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
PubChem CID 87923
IUPAC Name 3,6-dichloro-4-methylpyridazine
SMILES CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Punto di fusione 86°C to 88°C
Punti di ebollizione 149°C to 151°C (21 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 119573
Peso formulazione 163.01
Percent Purity 97%