Learn More
3,6-Dichloropyridazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778029
63.33 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
141-30-0
C4H2Cl2N2
148.98
MFCD00006466
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
67331
3,6-dichloropyridazine
C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
141-30-0
C4H2Cl2N2
148.98
MFCD00006466
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
67331
3,6-dichloropyridazine
C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 6-Dichloropyridazine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 65°C to 69°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Peso formulazione 148.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,6-Dichloropyridazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.