Learn More
Alfa Aesar™ 3,6-Difluorophthalic anhydride, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H26215.MC
Dettagli aggiuntivi : CAS : 652-40-4 Peso : 0.00010kg
Quantità 100mg
Codice prodotto. 15443427
  • 35.06€ / 100mg
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
652-40-4
184.098
AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
513918
C1=CC(=C2C(=C1F)C(=O)OC2=O)F
C8H2F2O3
MFCD00134537
3,6-difluorophthalic anhydride, 4,7-difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-difluorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,7-difluoro, 4,7-difluoro-isobenzofuran-1,3-dione, pubchem1947, 3,6-difluorophthalic anhydride treated bsa, acmc-1avp1, ksc914s6p, 3,6 difluoro phthalic anhydride
4,7-difluoro-2-benzofuran-1,3-dione
Specifica
3,6-Difluorophthalic anhydride
218°C to 221°C
652-40-4
MFCD00134537
AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
4,7-difluoro-2-benzofuran-1,3-dione
513918
97%
Moisture sensitive
100mg
C8H2F2O3
3,6-difluorophthalic anhydride, 4,7-difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-difluorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,7-difluoro, 4,7-difluoro-isobenzofuran-1,3-dione, pubchem1947, 3,6-difluorophthalic anhydride treated bsa, acmc-1avp1, ksc914s6p, 3,6 difluoro phthalic anhydride
C1=CC(=C2C(=C1F)C(=O)OC2=O)F
184.098
184.1
Videos
SDS Documenti