Learn More
3,6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3, 6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid |
CAS | 851386-45-3 |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Formula molecolare | C6H3F2NO2 |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | 3,6-difluoropicolinic acid, 3,6-difluoro pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,6-difluoro, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid, pubchem11892, 3,6-difluoropyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid;3,6-difluoropicolinic acid |
InChI Key | FSXFZWBQCAGFHG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=NC(=C1F)C(=O)O)F |
IUPAC Name | 3,6-difluoropyridine-2-carboxylic acid |
Molecular Weight (g/mol) | 159.092 |