Learn More
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluoromethanesulfonate, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3, 6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluoromethanesulfonate |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 232.18 |