Learn More
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-N-Boc-4-boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Codice prodotto. 30010946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010946 250 mg 250mg
30003951 500 mg 500mg
30004423 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010946 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD453413250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 286961-14-6
Formula molecolare C16 H28 B N O4
Molecular Weight (g/mol) 309.209
Sinonimo tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
IUPAC Name tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-N-Boc-4-boronic Acid Pinacol Ester
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h8H,9-11H2,1-7H3
Peso formulazione 309.211