Learn More
3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-thiopyran
Codice prodotto. 11985881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11985881 1 g Bottiglia in vetro 1g
11955881 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11985881 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429610010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 862129-81-5 | C11H19BO2S | 226.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 862129-81-5
Formula molecolare C11H19BO2S
Molecular Weight (g/mol) 226.14
Numero MDL MFCD10700154
InChI Key QZVRTORVCKGPPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2h-thiopyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4, 3,6-dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 46739735
IUPAC Name 2-(3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCSCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-thiopyran
Punto di fusione 42.0°C to 44.5°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 226.15
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-thiopyran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.