Learn More
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester, 98%
Codice prodotto. 15428906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15428906 250 mg 250mg
15408906 1 g 1g
15418906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15428906 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64416.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 862129-81-5 | C11H19BO2S | 226.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 862129-81-5
Formula molecolare C11H19BO2S
Molecular Weight (g/mol) 226.14
Numero MDL MFCD10700154
InChI Key QZVRTORVCKGPPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2h-thiopyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4, 3,6-dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 46739735
IUPAC Name 2-(3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCSCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Quantità 250 mg
Beilstein 11090000
Peso formulazione 226.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid