Learn More
3,6-Diiodo-1H-indazole, TRC
Codice prodotto. 30381157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30381157 2.5 g
30376122 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30381157 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4549002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 319472-78-1
Formula molecolare C7H4I2N2
Molecular Weight (g/mol) 369.93
Sinonimo 1H-Indazole, 3,6-diiodo- (9CI, ACI), 3,6-Diiodo-1H-indazole (ACI), 3,6-Diiodo-2H-indazole
SMILES Ic1ccc2c(I)n[nH]c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,6-Diiodo-1H-indazole
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H4I2N2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)