Learn More
3,6-Dithia-1,8-octanediol, 97%
Codice prodotto. 11443228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443228 50 g 50g
11433228 10 g 10g
11453228 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11443228 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17654.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5244-34-8 | C6H14O2S2 | 182.296 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5244-34-8
Formula molecolare C6H14O2S2
Molecular Weight (g/mol) 182.296
Numero MDL MFCD00002911
InChI Key PDHFSBXFZGYBIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,6-dithia-1,8-octanediol, 1,2-bis 2-hydroxyethylthio ethane, 3,6-dithiaoctane-1,8-diol, dithiaoctanediol, ethylenedithioethanol, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediylbis thio bis, unii-kbc80263g6, 2,2'-ethane-1,2-diylbis sulfanediyl diethanol, 2,2'-ethylenedithio diethanol, ethanol, 2,2'-ethylenedithio di
PubChem CID 78904
IUPAC Name 2-[2-(2-hydroxyethylsulfanyl)ethylsulfanyl]ethanol
SMILES C(CSCCSCCO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,6-Dithia-1,8-octanediol
Punto di fusione 63°C to 67°C
Punti di ebollizione 170°C (0.8 mmHg)
Quantità 50 g
Beilstein 1739193
Peso formulazione 182.31
Percent Purity 97%