Learn More
3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10718835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10718835 1 g Amber Glass Bottle 1g
10481884 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10718835 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62614DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 915707-61-8
Formula molecolare C11H11N3O
Molecular Weight (g/mol) 201.229
Numero MDL MFCD09702406
InChI Key ZFDWDKWQAXTCSU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229682
IUPAC Name 3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyaniline
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, benzenamine, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
Peso formulazione 201.23
Percent Purity 97%