Learn More
3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10326764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10326764 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10505754 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10326764 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62613CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 941716-89-8
Formula molecolare C12H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 215.256
Numero MDL MFCD09817526
InChI Key PJVRJIDLKXDROC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 1-3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methylamine
PubChem CID 24229681
IUPAC Name [3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyphenyl]methanamine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 215.25
Percent Purity 90%