Specifica
| Materiale o nome chimico | 3, 6-Thioxanthenediamine-10, 10-dioxide |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 213°C to 215°C |
| Colore | Beige to Green-Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Vedi altri risultati |