Learn More
3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide, 97%
Codice prodotto. 10710302 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10710302 10 g Bottiglia in vetro 10g
10683732 1 g Bottiglia in vetro 1g
10519102 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10710302 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420910100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10215-25-5 | C13H12N2O2S | 260.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10215-25-5
Formula molecolare C13H12N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 260.32
Numero MDL MFCD00041841
InChI Key UPVRZVIJGVFROW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82456
IUPAC Name 10,10-dioxo-9H-thioxanthene-3,6-diamine
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)C3=C1C=CC(=C3)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 6-Thioxanthenediamine-10, 10-dioxide
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 213°C to 215°C
Colore Beige to Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Sinonimo 9h-thioxanthene-3,6-diamine 10,10-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine, 10,10-dioxide, 3,6-diamino-9h-thioxanthene 10,10-dioxide, 3,6-thioxanthenediamine-10,10-dioxide, 3,7-thiaxanthenediamine-5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,7-diamine, 5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine,10,10-dioxide, 3,7-diamino-10h-dibenzo b,e thiin-5,5-dione, 3,6-diamino-9h-10??-thioxanthene-10,10-dione, 3,6-diamino-9h-10
Peso formulazione 260.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder