Learn More
3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide, TRC
Codice prodotto. 30456044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456044 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456044 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3850005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide
CAS 10215-25-5
Formula molecolare C13 H12 N2 O2 S
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H12N2O2S/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)18(16,17)12(8)6-10/h1-4,6-7H,5,14-15H2
SMILES Nc1ccc2Cc3ccc(N)cc3S(=O)(=O)c2c1
IUPAC Name 10,10-dioxo-9H-thioxanthene-3,6-diamine
Molecular Weight (g/mol) 260.31
Peso formulazione 260.0619