Learn More
3,7-Dimethyl-1-octanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,7-Dimethyl-1-octanol |
| CAS | 106-21-8 |
| Formula molecolare | C10H22O |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | (±)-3,7-Dimethyloctan-1-ol, 2,6-Dimethyl-8-octanol, 3,7-Dimethyloctane-1-ol, Dihydrocitronellol, Geraniol tetrahydride, Pelargol, Perhydrogeraniol, Tetrahydrogeraniol |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H22O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-11H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCO |
| IUPAC Name | 3,7-dimethyloctan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.28 |
| Peso formulazione | 158.1671 |