Learn More
3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (cis trans mixture), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol |
| CAS | 40607-48-5 |
| Formula molecolare | C10 H20 O |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol, 2-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h7,9,11H,4-6,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(=CCO)C |
| IUPAC Name | 3,7-dimethyloct-2-en-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 156.265 |
| Peso formulazione | 156.1514 |