Learn More
3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal, 97%
Codice prodotto. 10308570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10308570 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10308570 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 259680250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 107-75-5 | C10H20O2 | 172.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal
Nota nome 98%
CAS 107-75-5
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 241°C
Punto d'infiammabilità 104°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H20O2
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.452
Numero MDL MFCD00014681
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.92
Sinonimo hydroxycitronellal, 7-hydroxycitronellal, citronellal hydrate, 3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal, phixia, cyclalia, cyclosia, laurine, fixol, lilyl aldehyde
InChI Key WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCCC(C)(C)O)CC=O
IUPAC Name 7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal
Molecular Weight (g/mol) 172.26
PubChem CID 7888
ChEBI CHEBI:53459
Peso formulazione 172.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.