Learn More
3,8-Dihydroxy-9-methoxy-6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one, TRC
Codice prodotto. 30383756
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383756 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD455545100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,8-Dihydroxy-9-methoxy-6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one
CAS 1006683-96-0
Formula molecolare C34 H41 N7 O6
Quantità 100 mg
Sinonimo Urolithin M3
InChI Formula InChI=1S/C34H41N7O6/c1-4-6-7-10-21-47-34(44)38-32(35)24-12-15-26(16-13-24)36-23-29-37-27-22-25(14-17-28(27)39(29)3)33(43)40(20-18-31(42)46-5-2)30-11-8-9-19-41(30)45/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,38,44)
SMILES CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4=O)cc1
IUPAC Name ethyl 3-[[2-[[4-(N-hexoxycarbonylcarbamimidoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(1-oxopyridin-2-yl)amino]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 643.733
Peso formulazione 643.312