Learn More
3-(9-Anthryl)propionic acid, 96%
Codice prodotto. 15407117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15407117 1 g 1g
15427117 250 mg 250mg
15417117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15407117 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34184.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 41034-83-7 | C17H14O2 | 250.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41034-83-7
Formula molecolare C17H14O2
Molecular Weight (g/mol) 250.30
Numero MDL MFCD00068641
InChI Key BDGMYCZUEIGHJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-anthracenepropionic acid, 3-anthracen-9-yl propanoic acid, 3-anthracen-9-yl-propionic acid, 9-anthracenepropanoic acid, 3-9-anthryl propanoic acid, 9apa, 9-anthracenepropanoicacid, 9-an-thracenepropionic acid, 3-9-anthryl-propionic acid, 3-anthracen-9-ylpropionic acid
PubChem CID 170457
IUPAC Name 3-anthracen-9-ylpropanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(9-Anthryl)propionic acid
Punto di fusione 193°C to 197°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 250.3
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(9-Anthryl)propionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(9-Anthryl)propionic acid