Learn More
3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10031344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10031344 5 g Amber Glass Bottle 5g
10021344 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10031344 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07963DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 176442-21-0
Formula molecolare C22H17NO5
Molecular Weight (g/mol) 375.38
Numero MDL MFCD02682203
InChI Key WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
PubChem CID 11057866
IUPAC Name 3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 375.38
Percent Purity 97%