Learn More
3-Acetamido-2,4-dimethylphenol, TRC
Codice prodotto. 30312356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312356 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1505351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetamido-2,4-dimethylphenol
CAS 100445-95-2
Formula molecolare C10H13NO2
Quantità 1 g
Sinonimo N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-5-9(13)7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
IUPAC Name N-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Peso formulazione 179.0946