Learn More
3-Acetamido-3-deoxy-D-glucose, TRC
Codice prodotto. 30179629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179629 100 mg 100mg
30179099 50 mg 50mg
30179249 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179629 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA158000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14086-88-5
Formula molecolare C8 H15 N O6
Molecular Weight (g/mol) 221.21
IUPAC Name N-[(3R,4S,5S,6R)-2,3,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetamido-3-deoxy-D-glucose
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-6(12)4(2-10)15-8(14)7(5)13/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1
Peso formulazione 221.0899