Learn More
3-Acetamidobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11422638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422638 100 g 100g
11412638 25 g 25g
11432638 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422638 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15902.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 587-48-4 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 587-48-4
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.175
Numero MDL MFCD00013983
InChI Key RGDPZMQZWZMONQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-acetylamino, 3-acetylaminobenzoic acid, m-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-acetamido, n-acetyl-m-aminobenzoic acid, 3-acetylamino-benzoic acid, 3-acetylamino-benzoicaci, 3-acetamidobenzoicacid, 3'-carboxyacetanilide
PubChem CID 48847
IUPAC Name 3-acetamidobenzoic acid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetamidobenzoic acid
Punto di fusione 249°C to 252°C
Quantità 100 g
Beilstein 2210867
Peso formulazione 179.18
Percent Purity 98%