Learn More
3-Acetopropanol (mixture of monomer and dimer), TRC
Codice prodotto. 30324666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324666 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324666 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16402025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-hydroxypentan-2-one
CAS 1071-73-4
Formula molecolare C5H10O2
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Hydroxy-4-pentanone, 3-Acetyl-1-propanol, γ-Acetopropyl Alcohol, 4-Oxo-1-pentanol, 5-Hydroxy-2-pentanone, 5-Hydroxy-n-pentan-2-one, NSC 19158, NSC 33940, γ-Acetopropanol
InChI Formula InChI=1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
SMILES O=C(CCCO)C
IUPAC Name 5-hydroxypentan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Peso formulazione 102.07