Learn More
3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30327431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327431 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327431 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1675651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride
CAS 87894-65-3
Formula molecolare C8 H10 O5
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
IUPAC Name (4-methyl-2,6-dioxooxan-4-yl) acetate
Molecular Weight (g/mol) 186.16
Peso formulazione 186.0528