Learn More
3-Acetoxyindole, TRC
Codice prodotto. 30317053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317053 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317053 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1658501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetoxyindole
CAS 608-08-2
Formula molecolare C10 H9 N O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1H-Indol-3-ol, 3-acetate, 1H-Indol-3-ol, acetate (ester) (9CI), Indol-3-ol, acetate (7CI), Indol-3-ol, acetate (ester) (8CI), Indoxyl acetate (6CI), 1H-Indol-3-yl acetate, 3-Acetoxyindole, 3-Indolyl acetate, 3-Indoxyl acetate, NSC 13964
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC Name 1H-indol-3-yl acetate
Molecular Weight (g/mol) 175.18
Peso formulazione 175.0633