Learn More
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11966591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11966591 50 g Bottiglia in vetro 50g
10273980 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102510500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 2386-25-6 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2386-25-6
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.18
InChI Key VGZCKCJMYREIKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetyl-2,4-dimethylpyrrole, 2,4-dimethyl-3-acetylpyrrole, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2,4-dimethylpyrrol-3-yl methyl ketone, ethanone, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl, ketone, 2,4-dimethylpyrrol-3-yl methyl, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2,4-dimethyl-3-acetyl-pyrrole, 3-acetyl-2,5-dimethyl-pyrrole, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-ethanone
PubChem CID 15163
IUPAC Name 1-(2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
SMILES CC1=CNC(=C1C(=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetyl-2, 4-dimethylpyrrole
Punto di fusione 136.0°C to 139.0°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.