Learn More
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene, 98%, ACROS Organics™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Acetyl-2, 5-dichlorothiophene |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 36°C to 40°C |
| Colore | Brown to Tan |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Vedi altri risultati |