Learn More
3-Acetyl-6-bromopyridine, 97%
Codice prodotto. 15475997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15475997 5 g 5g
15465997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15475997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33204.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 139042-59-4 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139042-59-4
Formula molecolare C7H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 200.035
Numero MDL MFCD04974527
InChI Key MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetyl-2-bromopyridine, 1-6-bromopyridin-3-yl ethanone, 2-bromo-5-acetylpyridine, 1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone, 1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, 3-acetyl-6-bromopyridine, ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl, 1-6-bromopyrid-3-yl ethanone, 1-6-bromo-3-pyridyl ethanone, acmc-209cij
PubChem CID 15668195
IUPAC Name 1-(6-bromopyridin-3-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetyl-6-bromopyridine
Punto di fusione 124°C to 128°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 200.03
Percent Purity 97%