Learn More
3-Acetyl-deoxynivalenol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30310942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30310942 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310942 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREV10233000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetyl-deoxynivalenol
CAS 50722-38-8
Nomi componenti o analita 3-Acetyl-deoxynivalenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H22 O7
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (3α,7α)-3-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-7,15-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 3-Acetyldeoxynivalenol, 3α-Acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON 3-acetate, Dehydronivalenol monoacetate, Deoxynivalenol 3-acetate, Deoxynivalenol monoacetate, Monoacetyldeoxynivalenol, NSC 267036
InChI Formula InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@]3(CO3)[C@@H]1O[C@@H]4C=C(C)C(=O)[C@@H](O)[C@]24CO
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molecular Weight (g/mol) 338.35
Quantità 5 mL
Peso formulazione 338.1366 g/mol