Learn More
3-Acetylacetanilide, TRC
Codice prodotto. 30312146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312146 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312146 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA13300050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylacetanilide
CAS 7463-31-2
Formula molecolare C10H11NO2
Quantità 50 mg
Sinonimo N-(3-Acetylphenyl)acetamide, 2-Acetamidoacetophenone, NSC 404340
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-4-3-5-10(6-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)Nc1cccc(c1)C(=O)C
IUPAC Name N-(3-acetylphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 177.2
Peso formulazione 177.079