Learn More
3-Acetylacetanilide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Acetylacetanilide |
| CAS | 7463-31-2 |
| Formula molecolare | C10H11NO2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | N-(3-Acetylphenyl)acetamide, 2-Acetamidoacetophenone, NSC 404340 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-4-3-5-10(6-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cccc(c1)C(=O)C |
| IUPAC Name | N-(3-acetylphenyl)acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.2 |
| Peso formulazione | 177.079 |