Learn More
3-Acetylaminotoluene, TRC
Codice prodotto. 30315485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315485 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315485 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16833510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylaminotoluene
CAS 537-92-8
Formula molecolare C9 H11 N O
Quantità 10 g
Sinonimo Acetamide, N-(3-methylphenyl)-, m-Acetotoluidide (7CI,8CI), N-(3-Methylphenyl)acetamide, 1-Acetamido-3-methylbenzene, 3-Acetamidotoluene, 3-Methylacetanilide, 3'-Methylacetanilide, Aceto-m-aminotoluene, N-Acetyl-3-methylaniline, N-Acetyl-m-toluidine, N-m-Tolylacetamide, NSC 3103, m-Acetotoluide, m-Methylacetanilide, m-N-Acetyltoluidine, m-Tolylacetamide
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)Nc1cccc(C)c1
IUPAC Name N-(3-methylphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Peso formulazione 149.0841