Learn More
3-Acetylbenzonitrile, 97+%
Codice prodotto. 11429812
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429812 25 g 25g
11419812 5 g 5g
11439812 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429812 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10841.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6136-68-1 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Preparation of (q2-2-Acetyl-4-cyanophenyl)tetra- carbonylmanganese by Reaction of 3-Acetylbenzonitrile with Benzylpentacarbonylmanganese. Four aromatic amidoximes were synthesized by reacting hydroxylamine with 1,3 -dicyanobenzene, 1,4- dicyanobenzene, 3-acetylbenzonitrile, and 4-acetylbenzonitrile. Darzens condensation of 3-acetylbenzonitrile provided aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Preparation of (q2-2-Acetyl-4-cyanophenyl)tetra- carbonylmanganese by Reaction of 3-Acetylbenzonitrile with Benzylpentacarbonylmanganese. Four aromatic amidoximes were synthesized by reacting hydroxylamine with 1,3 -dicyanobenzene, 1,4- dicyanobenzene, 3-acetylbenzonitrile, and 4-acetylbenzonitrile. Darzens condensation of 3-acetylbenzonitrile provided aldehyde.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6136-68-1
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Numero MDL MFCD00001806
InChI Key SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-cyanoacetophenone, 3'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 3-acetyl, 3-cyanoacetophenone, 3-acetyl-benzonitrile, unii-tsj72034p9, 3-acetylbenzenecarbonitrile, m-acetylbenzonitrile, 3-acetyl benzonitrile, pubchem12649
PubChem CID 80222
IUPAC Name 3-acetylbenzonitrile
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylbenzonitrile
Punto di fusione 97°C to 101°C
Punti di ebollizione 120°C (5 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2079629
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 145.16
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Acetylbenzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Acetylbenzonitrile