Learn More
3-Acetylcoumarin, 98+%
Codice prodotto. 11414204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11414204 5 g 5g
11424204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11414204 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12532.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3949-36-8 | C11H8O3 | 188.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3949-36-8
Formula molecolare C11H8O3
Molecular Weight (g/mol) 188.182
Numero MDL MFCD00006853
InChI Key CSPIFKKOBWYOEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetylcoumarin, 3-acetyl-2h-chromen-2-one, coumarin, 3-acetyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-acetyl, 3-acetyl-2-oxochromene, 3-acetylcoumarine, pubchem8664, maybridge1_000885, prestwick0_000891, prestwick1_000891
PubChem CID 77553
IUPAC Name 3-acetylchromen-2-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylcoumarin
Punto di fusione 119°C to 124°C
Quantità 5 g
Beilstein 143498
Peso formulazione 188.18
Percent Purity ≥98%