Learn More
3-Acetylindole, 97%
Codice prodotto. 10172460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10172460 25 g Bottiglia in vetro 25g
10050590 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10172460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102590250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 703-80-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 703-80-0
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.19
Numero MDL MFCD00005626
InChI Key VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 12802
IUPAC Name 1-(1H-indol-3-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylindole
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 185°C to 191°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 21, 316
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder