Learn More
3-Acetylindole, 98%
Codice prodotto. 11493317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493317 25 g 25g
11483317 5 g 5g
11403327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493317 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16221.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 703-80-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 703-80-0
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
Numero MDL MFCD00005626
InChI Key VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 12802
IUPAC Name 1-(1H-indol-3-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylindole
Punto di fusione 186°C to 192°C
Quantità 25 g
Beilstein 122579
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 98%