Learn More
3-Acetylindole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Acetylindole |
| CAS | 703-80-0 |
| Formula molecolare | C10H9NO |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1-(1H-Indol-3-yl)ethanone, 1-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-one, 3-Acetyl-1H-indole, 3-Acetylindole, 3-Indolyl Methyl Ketone, NSC 47180, NSC 58084 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9NO/c1-7(12)9-6-11-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1-(1H-indol-3-yl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 159.18 |
| Peso formulazione | 159.0684 |