Learn More
3-Acetylphenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11368245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11368245 1 g 1g
11378245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368245 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10134.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3125-71-1 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3125-71-1
Formula molecolare C9H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 177.221
Numero MDL MFCD00041081
InChI Key RGANVWCPAAIVNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetylphenyl isothiocyanate, 1-3-isothiocyanatophenyl ethanone, 3-acetylphenylisothiocyanate, 1-3-isothiocyanato-phenyl-ethanone, 3-acetylbenzenisothiocyanate, acmc-20anak, 3'-isothiocyanatoacetophenone, 3-methylcarbonylphenyl isothiocyanate, 1-3-isothiocyanatophenyl ethanone #, ethanone,1-3-isothiocyanatophenyl
PubChem CID 520515
IUPAC Name 1-(3-isothiocyanatophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylphenyl isothiocyanate
Punto di fusione ∼24°C
Punti di ebollizione 135°C to 136°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Irritating
Indice di rifrazione 1.648
Quantità 1 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2803021
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 177.23
Percent Purity 97%