Learn More
3-Acetylphenylboronic acid, TRC
Codice prodotto. 30309728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309728 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309728 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA188838250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylphenylboronic acid
CAS 204841-19-0
Formula molecolare C8H9BO3
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
IUPAC Name (3-acetylphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 163.97
Peso formulazione 164.0645